Imprimer
Tubes de gaz de sécurité
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
3608050 3608075 3608100 3608150 3608060 3608125 3608200 3608300
451-4311EA 113 EUR
451-4311 451-4312 451-4313 451-4314 451-4315 451-4316 451-4317 451-4318
Tubes de gaz de sécurité
Tuyaux Transfer Tubing
Structure interne métallique en spirale, en caoutchouc rouge et acier inoxydable
  • Flexibles et résistants à la déformation
  • Résistants aux coupures, déchirures et à la température
  • Conformes à la norme DIN 12898
DVGW-Reg.-N°. G84e 100 D&N
Certifications: DVGW-Reg.-N°. G84e 100 D&N