Imprimer
Gants à usage général, Ultrane 553
Fournisseur: MAPA
34553087 34553088 34553089 34553080 34553086
112-0737EA 39.8 EUR
112-0737 112-0738 112-0739 112-0735 112-0736
Gants à usage général, Ultrane 553
Gants
Ces gants sont composés d'un support polyamide tricoté revêtus sur la paume et les doigts d'une enduction de nitrile noir. Anatomiques, main droite/ main gauche, ils possèdent un poignet élastiqué et une surface extérieure lisse. Garantis sans silicone.
  • Excellente résistance à l'abrasion pour une durée de vie accrue
  • Revêtement nitrile résistant au contact avec des pièces grasses ou huileuses
  • Finesse du gant: extrême sensibilité tactile en bout de doigts, et grande précision des gestes
  • Confort d'un tricot sans couture et du dos aéré
Ces gants sont destinés à la seule protection des mains. Ils ne protègent ni le poignet, ni l'avant bras.
Certifications: EN 388 (4121X), Cat. II