Imprimer
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 72-285 / 72-286
Fournisseur: Ansell
72-285/7 72-285/10 72-285/6 72-285/8 72-285/9 72-286/10 72-286/6 72-286/7 72-286/8 72-286/9
112-0234EA 113 EUR
112-0234 112-0232 112-0233 112-0235 112-0236 112-0237 112-0238 112-0239 112-0240 112-0241
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 72-285 / 72-286
Gants
Ces gants sont tricotés à partir d'une combinaison de PP, de fibres de verre et de fibres Dyneema®.
  • Excellente résistance aux coupures
  • Lavables en machine jusqu'à 90 °C
  • Grande durabilité avec meilleure résistance à l'usure
  • Meilleure isolation thermique pour un confort accru dans les zones de travail froides
Adaptés aux applications impliquant un contact direct avec des aliments, par exemple le désossage, le découpage, la transformation du poisson, la préparation de repas, ainsi que le traitement des fruits et légumes.
Colour: Light blue
EN 388, Cat. II
Food contact approved
Certifications: 72-285: EN 388:2016 (1X4XB); Cat. II
72-286: EN 388:2016 (2X4XD); Cat. II
Approuvés pour le contact alimentaire