Imprimer
Gants résistants au froid, ActivArmr® 78-101
Fournisseur: Ansell
78-101/7 78-101/9
112-0212EA 7.2 EUR
112-0212 112-0213
Gants résistants au froid, ActivArmr® 78-101
Gants
Ces gants de protection thermique ambidextres, légers et extensibles sont fabriqués à partir de fibres creuses spéciales Thermolite® qui offrent une barrière thermique optimale isolant la peau de l'environnement avoisinant.
  • Séchage plus rapide que le coton: Le tissu élimine l'humidité de la peau, assurant chaleur et confort
  • Construction réalisée grâce à la technologie de tricotage automatique permet à l'utilisateur de porter ce gant plus longtemps sans perte de confort
  • Aucune couture ne provoque de frottement ou d'irritation: Pour éviter toute gêne ou irritation cutanée
  • Lavage à 40 degrés maximum
Ils s'utilisent seuls ou comme sous-gants contre le froid. Pour les personnes qui travaillent en extérieur.
Certifications: EN 388:2016 (214XA), EN 407 (X1XXXX), EN 511 (100), Cat. III