Imprimer
Gants résistants au froid, Cryo-Gloves®
Fournisseur: TEMPSHIELD
EBL EBLWP EBM EBMWP EBXL EBXLWP MAL MALWP MAM MAMWP MAS MASWP MAXL MAXLWP SHL SHLWP SHM SHMWP SHS SHXL SHXLWP WRL WRLWP WRM WRMWP WRS WRSWP WRXL WRXLWP SHSWP EBSWP EBS MAXXLWP
112-2700EA 268 EUR
112-2700 112-2701 112-2702 112-2703 112-2704 112-9000 112-0343 112-2706 112-2707 112-2708 112-2709 112-9001 112-2710 112-2711 112-2712 112-2713 112-2714 112-2715 112-0530 112-2716 112-2717 112-2718 112-2719 112-2720 112-2721 112-2722 112-2723 112-9002 112-2724 112-0531 112-0529 112-0528 TEMPMAXXLWP
Gants résistants au froid, Cryo-Gloves®
Gants
Ces gants anatomiques protègent les mains et les bras des risques inhérents au travail à des températures basses jusqu'à −196 °C. Respirants et confortables, ils protègent des liquides et des températures cryogéniques, mais ne sont pas adaptés à l'immersion dans des liquides cryogéniques.
  • Provide warmth while retaining flexibility even after prolonged exposure to cryogenic atmospheres
  • Cryo-Gloves® allow sufficient dexterity to handle small objects and controls
  • Inner cuffs (except for the wrist length models) contain a single layer of insulation material, a scrim backing and a nylon taffeta lining
  • Wrist length models feature a knitted cuff, all other models feature a gauntlet cuff
  • Sewn construction
Les gants Cryo-Gloves® sont disponibles en trois configurations:
Résistants à l'eau: Revêtement externe en nylon Taslan®avec finition extérieure hydrofuge et membrane respirante sur la face intérieure; revêtement interne en trois couches (matériau isolant synthétique non tissé + doublure).
Étanches à l'eau: Confection identique à la configuration des gants résistants à l’eau, à laquelle est ajoutée une doublure interne sans couture, respirante et imperméable.
Industrial: A rugged, abrasion resistant outer shell and a thin, seamless 100% waterproof liner provide extra protection from cryogenic splashes and an excellent grip for heavy-duty applications.
EN 388, EN 511, Cat. III
Certifications: EN 388, EN 511, Cat. III