Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 29-500
Fournisseur: Ansell
29-500/11 29-500/7 29-500/8 29-500/9 29-500/10
112-1373EA 4.3 EUR
112-1373 112-1369 112-2308 112-2309 112-2310
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 29-500
Gants
Ces gants anatomiques assurent une protection contre les produits chimiques tels que les acides, les produits caustiques, les alcools et de nombreux solvants.
  • Excellente souplesse pour limiter la fatigue de la main
  • Conviennent aux travaux à très basse température: le néoprène conserve son élasticité
  • Gants suédés 100% coton: doux, confortables et absorbants
Conviennent pour des applications dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie chimique, du nettoyage, de la maintenance et de la pétrochimie.
Thickness: 0,75 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3121); Cat. III; AQL 0.65
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A); Cat. III; AQL 0.65