Imprimer
Gants pour salles propres, nitrile, Nitrilite® 93-401
Fournisseur: Ansell
93-401/10-10.5 93-401/6-6.5 93-401/7-7.5 93-401/8-8.5 93-401/9-9.5 93-401/5-5.5
112-3478EA 321 EUR
112-3478 112-3479 112-3480 112-3481 112-3482 ANSE93-401/5-5.5
Gants pour salles propres, nitrile, Nitrilite® 93-401
Gants
Ces gants ambidextres, exempts de silicone satisfont aux exigences des industries pharmaceutiques et électroniques.
  • Non stériles, non poudrés, extrémités des doigts texturées
  • Produits dans un environnement contrôlé sans poudre
  • Exempts de protéines de latex, écartant le risque d'allergies
  • Grande résistance à la perforation et aux produits chimiques
  • Propriétés électrostatiques optimales
Utilisation en salles propres de classes 100, ISO 5, M3.5 ou supérieures.
Pureté: < 400 particules/cm²
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Conditionnement: 50 gants par sac intérieur, 2 sacs intérieurs par sac en polyéthylène principal, 10 sacs en polyéthylène principaux par sac de doublure (1000 gants).