Imprimer
Gants pour salles propres, nitrile, BioClean Biotac™
Fournisseur: Nitritex
BIOTAC-L BIOTAC-M BIOTAC-S BIOTAC-XL BIOTAC-XXL
112-3069EA 329 EUR
112-3069 112-3070 112-3071 112-3072 112-3073
Gants pour salles propres, nitrile, BioClean Biotac™
Gants
Ces gants ambidextres avec manchettes renforcées garantissent une excellente préhension.
  • Non stériles, non poudrés, extrémités des doigts texturées
  • Lixiviation prolongée dans de l'eau désionisée pure, très faibles niveaux de chlorures et de métaux extractibles
  • Sans latex pour empêcher les allergies au latex de type I
  • Excellentes propriétés anti-décharges électrostatiques (ESD)
  • Manchettes renforcées pour un enfilage aisé et une certaine stabilité au niveau du bras
  • Taille identifiée par un code-barres unique sur le sachet extérieur de 100 pièces et sur le carton extérieur pour la saisie des données lors des contrôles de stocks
Utilisation en salles propres de classes 100, ISO 5 ou M3.
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 5 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN455-2:2015.
Suitable for contact with all foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Conditionnement: 100 gants par sachet en PE scellé; un sachet en PE scellé par sachet en PE extérieur scellé; dix sachets en PE extérieurs par carton scellé; un carton scellé par carton (1000 gants).