Imprimer
Gants pour salle propre, en nitrile, stériles, BioClean Excell™
Fournisseur: Nitritex
BEXS-100 BEXS-60 BEXS-65 BEXS-70 BEXS-75 BEXS-80 BEXS-85 BEXS-90
112-1320EA 604 EUR
112-1320 112-1324 112-1334 112-1339 112-1340 112-1341 112-1347 112-1348
Gants pour salle propre, en nitrile, stériles, BioClean Excell™
Gants
These nitrile gloves with beaded cuffs are hand-specific and anatomically shaped.
  • Sterile, powder-free, textured surface
  • Contain no natural latex proteins, hypoallergenic
  • Extended leaching in pure de-ionised water ensures extremely low levels of chlorides and extractable metals
  • Nitrile is resistant to a wide range of chemicals
  • Excellent anti-static properties
Utilisables dans les salles blanches de classe 10, ISO 4 ou M2.5.
Comptage typique des particules ≥0,5 μm: <1200 comptes/cm²
Certifications: Fabriqué dans un site détenant les certifications ISO 9001:2015 et (UE)2016/425 Module D.
Conforme à la catégorie 3 - Équipement de protection individuelle de conception complexe Règlement (UE)2016/425 sur les EPI.
Fabriqué dans un environnement certifié ISO Classe 4 par le NEBB.
Conforme aux exigences des normes européennes sur les gants EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016 Type B, EN 374-5:2016 Type B et EN 421:2010.
Les propriétés physiques sont conformes à la norme européenne sur les gants médicaux EN 455-2:2015.
Stérilisés conformément à la norme ISO 11137-1:2006.
Adaptés au contact avec toutes les denrées alimentaires. Règlement (CE)1935/2004 et (CE) 2023/2006.
Conditionnement: One cuffed pair per inner plastic wallet, one inner wallet per 'Easy Tear' PE bag; 10 pairs per sealed outer PE bag, 20 outer bags per carton liner, one carton liner per carton (200 pairs).