Imprimer
Gants pour salles propres, nitrile, Chemsoft CE™
Fournisseur: Honeywell Safety
CE412W/L CE412W/M CE412W/S CE412W/XL CE412W/XS
112-2546EA 81.4 EUR
112-2546 112-2547 112-2548 112-2549 112-2550
Gants pour salles propres, nitrile, Chemsoft CE™
Gants
Pour salles blanches offrant une bonne résistance aux produits chimiques.
  • Non stériles, non poudrés
  • Antistatiques et ayant subit un processus de lavage réduisant le relarguage de particules
  • Ambidextres, avec le bout des doigts texturé assurant une bonne préhension
  • Bord des manches roulé assurant une bonne tenue
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (JKT); Cat. III; AQL 1,5
Conditionnement: double emballage.