Imprimer
Gants pour salles propres, nitrile, AdvanTech 529
Fournisseur: MAPA
34529000 34529006 34529008 34529009 34529007
112-0725EA 53.5 EUR
112-0725 112-0726 112-0728 112-0729 MAPA34529007
Gants pour salles propres, nitrile, AdvanTech 529
Gants
Ces gants ambidextres en nitrile sont étanches et possèdent des manchettes à bord roulées.
  • L'épaisseur permet une excellente dextérité
  • Formule 100% nitrile sans risques pour les personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel
  • Bouts des doigts légèrement  texturés pour une utilisation en milieu sec ou humide
  • Manchettes longues pour un port au-dessus des manches des vêtements
La formulation en nitrile offre une excellente résistance mécanique et une protection contre les éclaboussures de produits chimiques utilisés en environnement contrôlé. Ne contiennent ni pigments, ni poudre, ni silicone ni paraffine. Idéaux pour une utilisation dans l'industrie pharmaceutique, la fabrication d'appareils médicaux ou l'assemblage de circuits intégrés.
Pour salles blanches de classes 100, ISO 5 ou M3.5.
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5, EN 421, Cat. III; AQL 1,5.
Conditionnement: les gants sont emballés en salle blanche de classe 10 ou M2.5, en sachets résistants à l?isopropanol. Traçabilité par lot sur les sacs et les cartons.