Imprimer
Gants pour salles propres, latex, BioClean Legion™
Fournisseur: Nitritex
BLA301-S BLA302-M BLA303-L BLA304-XL
112-3074EA 788 EUR
112-3074 112-3075 112-3076 112-3077
Gants pour salles propres, latex, BioClean Legion™
Gants
Ces gants ambidextres avec manchettes renforcées pour salles propres peuvent s'utiliser dans le domaine médical, comme dans les environnements de laboratoire.
  • Non stériles, non poudrés, finition texturée
  • Grande longueur pour protéger les coudes
  • Le latex offre une excellente souplesse et un grand confort
  • La lixiviation prolongée dans de l'eau désionisée pure garantit de très faibles niveaux de chlorures et de métaux extractibles
  • Teneur en protéines inférieure à 50 µg/g
  • Chaque taille est identifiée par un code-barres unique indiqué sur le sachet extérieur de 50 paires (EAN-13) et sur le carton extérieur (ITF-14), ce qui permet la saisie automatique des données dans les systèmes de contrôle du stock
Pour salles propres de classes 100, ISO 5 ou M3.5.
Length: 400 mm
Colour: White
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 5 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Suitable for contact with dry, alcoholic and acidic foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Conditionnement: 100 pieces per sealed inner polybag; one inner polybag per sealed outer polybag; 10 outer polybags per carton (1000 pieces).