Imprimer
Gants chirurgicaux, latex, stériles, Sempermed® Supreme
Fournisseur: SEMPERIT TECHN PROD
822751721 822751821 822751801 822751701 822751621
112-0109EA 64.2 EUR
112-0109 112-0110 112-3134 112-3133 112-0108
Gants chirurgicaux, latex, stériles, Sempermed® Supreme
Gants
Gants chirurgicaux, blancs, pH neutre avec manchette à bord roulé.
  • Non poudrés, finition microtexturée
  • Le revêtement intérieur synthétique offre une bonne tolérance cutanée et un enfilage aisé sans poudre, même lorsque les mains sont mouillées avec de l'alcool
  • Niveau de confort élevé et sans la fatigue des mains provoquée par les gants chirurgicaux ajustés
  • La surface microrugueuse assure une bonne préhension et une excellente sensibilité tactile
Length: 270 - 285 mm
Thickness: 0,19 - 0,24 mm (in hand area, measured singly)
Colour: White
EN 455/3, EN 1041, EN 980; AQL 1.0
Certifications: EN 455/3, EN 1041, EN 980; AQL 1.0
Conditionnement: gants pour mains gauche et droite avec manchette vers le haut dans un emballage intérieur sans fibres, scellés dans un emballage pelable médical, étanche à l'ozone.