Imprimer
Gants pour salles propres, en latex, stériles, AccuTech® 91-250
Fournisseur: Ansell
91-250/6.5 91-250/7 91-250/7.5 91-250/8 91-250/8.5
112-0315EA 0 EUR
112-0315 112-0316 112-0317 112-0318 112-0319
Gants pour salles propres, en latex, stériles, AccuTech® 91-250
Gants
Ces gants en latex avec revêtement en silicone répondent aux exigences des industries pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux.
  • Stérile, sans poudre, finition biscuit
  • Le revêtement intérieur en silicone facilite l'enfilage et le double gantage
  • Les bouts des doigts plus fins et la finition biscuit offrent une plus grande sensibilité, une précision de manipulation et une dextérité accrues
  • La faible teneur en allergènes minimise le risque d'allergies associées au latex pour le porteur
Utilisables dans les salles propres de classe 100, ISO 5 ou M3.5.
Length: 285 mm
Thickness: 0,23 mm (cuff); 0,18 mm (palm), 0,20 mm (fingertips)
Colour: Natural
Certifications: EN ISO 374-1:2016 type B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Cat. III; AQL 1,0
Conditionnement: Une paire par pochette en PE, scellée dans une enveloppe en PE; 10 paires par sachet en PE scellé; 5 sachets en PE scellés par grand sachet en PE; 4 grands sachets en PE par carton floqué; 200 paires par carton.