Imprimer
Gants pour salles blanches, en latex, stériles, Kimtech™ G3
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
HC1370S HC1390S
112-0491EA 0 EUR
112-0491 112-4830
Gants pour salles blanches, en latex, stériles, Kimtech™ G3
Gants
These hand-specific gloves with beaded cuffs are specially washed to control particle levels.
  • Stérile, sans poudre
  • Faibles niveaux de protéine et d’endotoxine
  • Surface texturée antidérapante offrant une adhérence exceptionnelle sur sol sec/humide sans compromettre la sensibilité tactile
  • Les manchettes en pointe renforcées ne glissent pas, facilitent l’enfilement, renforcent la résistance des manchettes et forment une meilleure étanchéité
  • Stérilisé par irradiation aux rayons gamma
Suitable for use in Class 1, ISO 3, M1.5 environments.
Length: 300 mm
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425 ; EN 374-1 type C (K), EN 374-5 (VIRUS) ; AQL 1.5
Conditionnement: Each pair is double packaged in a wallet within a pouch, 20 pouches per bag, 10 bags per case (200 pair).