Imprimer
Couteau pour le verre
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
5210 5211
201-9010EA 49.8 EUR
201-9010 201-9011
Couteau pour le verre
Cutters
Poignée en plastique, lame en métal dur.
  • Découpe propre et précise
  • Lame remplaçable
  • Changement de lame aisé
Longueur: 185 mm, L×L lame: 40×20 mm.