Imprimer
Ampoules à décanter, selon Gilson
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04030028 04030037 04030049 04030058 04030070 04030073 04030128 04030137 04030149 04030158 04030170 04030173
527-1501EA 88.4 EUR
527-1501 527-1502 527-1503 527-1504 527-1505 527-0024 527-1506 527-1507 527-1508 527-1509 527-1510 527-0025
Ampoules à décanter, selon Gilson
Entonnoirs Ampoules à décanter
En verre borosilicaté DURAN®, avec bouchon RN en PE.
Avec robinet et tige simple. Disponibles avec clé en verre solide interchangeable ou une clé en PTFE pour les applications sans graisse. Sans graduations.