Imprimer
Entonnoirs, BioSart® 250
Fournisseur: Sartorius
16407-25-ALK 16407-25-ACK
516-7024EA 101 EUR
516-7024 512-3558
Entonnoirs, BioSart® 250
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
Entonnoirs en plastique stériles à usage unique pour le comptage des particules et des colonies. Pour une utilisation avec les disques membranes et de milieux de culture Sartorius.