Imprimer
Entonnoirs, poudre, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
221-0090EA 61.4 EUR
221-0090 221-0091 221-0092 221-0093
Entonnoirs, poudre, Nalgene®
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
En PPCO, translucide.
  • Très bonne résistance chimique
  • Nervures externes pour empêcher l'air de rester emprisonné
  • Autoclavable
Pour le transfert de matières poudreuses. Une tige parallèle empêche les blocages.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.