Imprimer
Pinces
Fournisseur: KARTELL
500 501 503
232-2000EA 32.6 EUR
232-2000 232-2001 232-2003
Pinces
Pinces
En polyoxyméthylène (POM), jaune. Pinces polyvalentes pour un large éventail d'applications.
  • Bonne résistance chimique, non adaptées à une utilisation avec des acides forts et des solvants
  • Autoclavable
  • Robustes, souples, flexibles