Imprimer
aspirette®
Fournisseur: HIRSCHMANN
9901500 9901600 9901601 9901700 9901605
232-2420EA 255 EUR
232-2420 HIRS9901600 HIRS9901601 HIRS9901700 HIRS9901605
aspirette®
Pinces
Cet outil fonctionnant sur batterie permet de déplacer sous aspiration des pièces de 70 g maximum.
  • Un bouton de commande, forme ergonomique
  • Version standard ou anti-statique
  • Batterie rechargeable
Informations de commande: Fourni avec une unité d'aspiration, son chargeur, 3 canules d'aspiration et des ventouses en silicone de diamètre 3,2, 6 et 10 mm.