Imprimer
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue
Fournisseur: HIRSCHMANN
2820392 2820393 2820394 2820397 2820398 2820366 2820381 2820361 2820380 2820353 2820360 2820390 2820352 2820365 2820370 2820371 2820375 2820378 2820385 2820386
612-3386EA 64.8 EUR
612-3386 612-3387 612-3502 612-3503 HIRS2820398 HIRS2820366 HIRS2820381 HIRS2820361 HIRS2820380 HIRS2820353 HIRS2820360 HIRS2820390 HIRS2820352 HIRS2820365 HIRS2820370 HIRS2820371 HIRS2820375 HIRS2820378 HIRS2820385 HIRS2820386
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue
Ballons Fioles jaugées
DURAN®, verre borosilicaté, sans bouchon, certifiées conformes (Marquage DE-M).
  • Repères indélébiles en émail bleu résistants aux acides et alcalis.
  • Certificat de conformité avec identification par lots datés disponible via le site Web (www.hirschmannlab.de)
*Col large
Certifications: DIN EN ISO 1042