Imprimer
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue
Fournisseur: HIRSCHMANN
2820266 2820261 2820275 2820278 2820281
612-5738EA 46.6 EUR
612-5738 HIRS2820261 HIRS2820275 HIRS2820278 HIRS2820281
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue
Ballons Fioles jaugées
DURAN®, verre borosilicaté, avec bouchon en verre, certifiées conformes (Marquage DE-M).
  • Repères indélébiles en émail bleu résistants aux acides et alcalis.
  • Certificat de conformité avec identification par lots datés disponible via le site Web (www.hirschmannlab.de)
* In addition to DIN
**Col large
Certifications: DIN EN ISO 1042