Imprimer
Fioles jaugées, classe B, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
4001-0050 4001-0100 4001-0250 4001-0500 4001-1000
612-3021EA 47.6 EUR
612-3021 612-3022 612-3024 612-3025 612-3026
Fioles jaugées, classe B, Nalgene®
Ballons Fioles jaugées
En PMP (TPX®), transparent, avec bouchon à vis en PP.
  • Très robustes avec une grande précision de mesure
  • Calibrées individuellement avec une graduation en couleur permanente
  • Autoclavables après avoir retiré le bouchon du col à vis et introduit une petite quantité d'eau dans la fiole. Nettoyage avec des détergents légèrement alcalins recommandé jusqu'à +60 °C (la précision peut être affectée au-delà de +60 °C)
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Certifications: ASTM E288 et norme ISO 384 Classe B