Imprimer
Fioles volumétriques, classe B, graduation rouge
Fournisseur: VITLAB
67695
612-3916EA 34.2 EUR
612-3916
Fioles volumétriques, classe B, graduation rouge
Ballons Fioles jaugées
En PMP, translucide, avec bouchon NS en PP.
  • Les tolérances sont d'environ 20% supérieures à celles de la classe B, selon la norme DIN EN ISO 1042
  • Anneau marqué individuellement
  • Avec bouchons NS
Certifications: DIN EN ISO 1042