Imprimer
Ballons de séchage
Fournisseur: BUCHI
000452 000453 000454
531-1981EA 147 EUR
531-1981 531-1982 531-1983
Ballons de séchage
Ballons Flacons pour évaporateurs rotatifs
Made of Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Pour Rotavapor® R-210/215. Forme poire, RN 29/32. Montages de verrerie A, V, C.