Imprimer
Fioles rondes Fond, avec deux cols et rodages standard
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03213137 03213237 03213249 03213258 03214137 03214149 03214158 03214170 03214173 03214449 03214458 03214470 03214473 03214479 03214237 03214270 03214258 03214249 03214273 03211122 03211128 03211137 03211149 03214437 03213270
201-1190EA 31.6 EUR
201-1190 201-0329 201-0330 201-0331 201-1404 201-1406 201-1407 201-1410 271-1412 271-1407 271-1409 271-1411 201-0333 201-0334 LENZ03214237 LENZ03214270 LENZ03214258 LENZ03214249 LENZ03214273 201-1401 201-1402 271-1403 271-1405 201-0332 201-1191
Fioles rondes Fond, avec deux cols et rodages standard
Ballons Flacons à fond rond
DURAN®, verre borosilicaté, avec col latéral incliné, transparent.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Rodage standard sur le col central et le col latéral, qui est incliné à un angle de 20°. Zone d'étiquetage blanche mate.