Imprimer
Ballons, à fond rond, à 3 cols rodés Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
FR250/3S/22A FR500/3S/22A FR100/2S/11A FR100/3S/11A FR250/4S/22A FR500/4S/22A FR250/2S/22A FR2L/3US/22A FR100/3S/22A FR25/1S/11A FR50/1S/11A FR1L/3S/22A FR50/2S/11A FR250/3S/11A FR250/4S/11A FR1L/4S/44A FR25/2S/11A FR50/2S/22A FR500/3S/11A FR1L/4S/22A FR2L/5S/22A FR3L/5S/22A
201-8506EA 87.2 EUR
201-8506 201-8539 201-8470 201-8472 201-8043 201-8047 201-2356 201-8513 201-2355 201-0610 201-0611 201-8487 201-0612 201-0712 BIBBFR250/4S/11A BIBBFR1L/4S/44A BIBBFR25/2S/11A BIBBFR50/2S/22A BIBBFR500/3S/11A BIBBFR1L/4S/22A BIBBFR2L/5S/22A BIBBFR3L/5S/22A
Ballons, à fond rond, à 3 cols rodés Quickfit®
Ballons Flacons à fond rond
Ballon PYREX®, en verre borosilicaté incolore, avec 2 tubulures latérales inclinées
  • Très bonne stabilité chimique
  • Grande stabilité thermique
  • Dilatation thermique minimale, d'où une assez grande résistance aux changements de température
Un col central et deux cols latéraux, tous deux inclinés à un angle de 20°. Zone d'étiquetage blanc mat.
Certifications: ISO 383