Imprimer
Flacons de culture cellulaire, deux bras latéraux Celstir® et jaquette thermostatable, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
356949 356943 356945 356946 356952 356954
734-3181EA 1240 EUR
734-3181 734-3178 734-3179 734-3180 734-3182 734-3183
Flacons de culture cellulaire, deux bras latéraux Celstir® et jaquette thermostatable, WHEATON®
Ballons Flacons réacteurs
En verre borosilicaté Celstir®, système d'agitation en verre et en PTFE, capuchons à septum en silicone et en PTFE.
Le flacon à deux bras Celstir® possède une jaquette externe remplie d'eau qui permet de contrôler avec précision la température du contenu lorsque le flacon est couplé à un bain-marie à circulation externe. Les raccordements permettent l'utilisation de tuyaux de 6 mm.