Imprimer
Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Fournisseur: Corning
354488 356488
734-0162EA 97.26 EUR
734-0162 734-0293
Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Ballons Flacons pour culture cellulaire
En PS recouvert de gélatine porcine, stérile, apyrogène.
  • Le substrat de gélatine favorise l'adhésion d'une série de types de cellules normales et transfectées
  • Le prétraitement à la gélatine évite une longue préparation, permettant ainsi un gain de temps et d'argent
  • La régularité d'un lot à l'autre assure des résultats reproductibles
Les produits Corning® BioCoat™ Gelatine fournissent un substrat favorisant l'adhésion et la croissance pour la culture de divers types de cellules. La gélatine est fréquemment utilisée dans la culture de cellules normales et transfectées, notamment les cellules endothéliales vasculaires, les cellules musculaires, les cellules souches embryonnaires et les cellules de tératocarcinome F9. La gélatine est un mélange hétérogène de protéines solubles dans l'eau dérivées par hydrolyse de collagène. Applications: amélioration de l'adhésion cellulaire et de l'étalement de cellules endothéliales vasculaires (par exemple, cellules BME, BAEC et cellules souches embryonnaires), des myoblastes C2C12 et MM14; culture de cellules normales et transfectées de tératocarcinome F9 pour des études d'expression génétique; culture de cellules HUVEC pour l'expression de l'E-sélectine et l'induction du VEGF (facteur de croissance de l'endothélium vasculaire).