Imprimer
Capsules HEPA
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Versapor®
514-4092EA 174 EUR
514-4092
Capsules HEPA
Filtres Filtres de ventilation
Conçues pour fournir un air exempt de bactéries (HEPA) pour les applications stériles. Membrane poreuse fournissant un débit d'air élevé à une pression différentielle faible et permettant d'allonger la durée de vie du filtre.
Membrane: Versapor®; boîtier: PP.