Imprimer
Écrans faciaux
Fournisseur: UVEX
9705.014 9706.514
111-0221EA 63.2 EUR
111-0221 111-0222
Écrans faciaux
Écrans de protection
Écrans faciaux légers en plastique dur avec serre-tête et écran en acétate de 1 mm d'épaisseur.
  • Integrated forehead protection
  • Twist ratchet enables simple and reliable adjustment to fit most sizes of head
  • Flip-up mechanism allows the visor to be set in any position
  • Easy lens replacement
EN 166
Certifications: EN 166, EN 170