Imprimer
Bouchons d'oreilles avec arceau, 1310
Fournisseur: 3M
111-1031EA 104 EUR
111-1031 111-1074 111-1032 111-1688 111-0445 111-0446
Bouchons d'oreilles avec arceau, 1310
Bouchons d'oreille Arceaux anti-bruits
Cet arceau anti-bruit s'adapte à un port longue durée.
  • Design flexible adapté à toutes les tailles de tête
  • Maintien constant et un confort assuré
  • Pas de pénétration dans le canal auditif pour une meilleure hygiène
  • Porté derrière la tête ou sous le menton
  • Bouchons doux et remplaçables
SNR: 26 dB
Certifications: EN 352-2