Imprimer
Cuves à coloration
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42480010 42481010 42482010
631-9328EA 34.7 EUR
631-9328 631-9321 631-9329
Cuves à coloration
Pots Cuves de coloration
Verre sodo-calcique.
  • Pour 10 lames standard (76×26 mm)
Système de coloration contenant une cuve à coloration, un portoir et une poignée en acier inoxydable.
Informations de commande: L'insert et la poignée doivent être commandés séparément.