Imprimer
Boîtes de Petri, Corning® Primaria™
Fournisseur: Corning
353801 353802 353803
734-0070EA 157.47 EUR
734-0070 734-0071 734-0072
Boîtes de Petri, Corning® Primaria™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
En PS, stériles, avec couvercle.
  • Composition chimique unique des surfaces de culture tissulaire, à base d'azote, facilite l'adhérence, l'étalement et la croissance de nombreuses cellules primaires ou lignées cellulaires
  • Transparentes, aucun stockage spécial requis
  • Conditionnement dans des sachets pratiques de type médical
Les gaz utilisés dans la fabrication des instruments Corning® Primaria™ contiennent de l'oxygène et de l'ammoniac, qui permettent d'intégrer dans la surface une série de groupes fonctionnels contenant de l'azote en plus des groupes contenant de l'oxygène chargés négativement présents sur les surfaces traitées traditionnellement. L'intégration de cations contenant de l'azote a été associée à l'adhérence et à la propagation de cellules endothéliales primaires dans un test de croissance de cellules clonées. La surface complexe des produits Corning® Primaria™, homogène et stable, permet d'améliorer l'adhérence et la différenciation de divers types de cellules. Tous les produits Corning® Primaria™ ont été analysés par spectroscopie électronique pour l'analyse chimique (ESCA).