Imprimer
Boîtes de Pétri pour culture cellulaire, Falcon®
Fournisseur: Corning
353001 353002 353003 353004 353025 353037
734-0005EA 280 EUR
734-0005 734-0961 734-0006 734-0007 734-0013 734-0016
Boîtes de Pétri pour culture cellulaire, Falcon®
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
En PS, stériles, avec couvercle. Les boîtes de Pétri BD Falcon™ sont spécialement conçues pour la culture cellulaire. Elles offrent une chimie de surface uniforme, créée par un traitement sous vide au plasma qui permet l'adhérence des cellules. La surface de culture hydrophile contient des groupes fonctionnels chargés négativement favorisant l'adhérence et la croissance cellulaire.
  • Surface de culture parfaitement plane, et optiquement claire, permettant la visualisation des cellules au microscope
  • Couvercles favorisant des échanges gazeux optimaux
  • Crête d'
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable