Imprimer
Plaques dessiccateurs
Fournisseur: KARTELL
231 551 553
467-2111EA 18.6 EUR
467-2111 467-2110 467-2112
Plaques dessiccateurs
Dessiccateurs Plaques pour dessicateurs
En PP. Adaptés aux dessiccateurs 467-2115, 467-2120 et 467-2125. A utiliser à température ambiante uniquement; ne pas utiliser dans des creusets à haute température.