Imprimer
Dessiccateurs, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F420640001 F420660000 F420660001
467-0062EA 1160 EUR
467-0062 467-0066 467-0067
Dessiccateurs, SP Bel-Art
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Armoires robustes en acrylique de 6,35 mm d'épaisseur. Les portes en acrylique de 9,5 mm d'épaisseur sont munies de joints étanches à l'air. La fermeture de la porte est assurée par de grandes charnières et des verrous tournants en acier inoxydable. Disponibles en acrylique totalement transparent ou ambré.
  • Stockage à l'abri de la poussière et de l'humidité. Utilisables sur paillasse ou dans des réfrigérateurs et congélateurs
  • Fournies avec des plateaux perforés assurant une bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire