Imprimer
Chambre à dessiccation, MOBILEX, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
247855706 247856102 247856608 247856908
SCOT247855706EA 412 EUR
SCOT247855706 SCOT247856102 467-0059 467-0060
Chambre à dessiccation, MOBILEX, DURAN®
Dessiccateurs Dessiccateurs en verre
En verre borosilicaté transparent, avec filetage Mobilex dans la base et couvercle avec robinet.
  • Particulièrement adaptée aux applications sous vide et autres
  • Fournie avec couvercle
Informations de commande: Livré sans plaque, veuillez commander la plaque adaptée séparément.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable