Imprimer
Boîtes avec couvercle coiffant
Fournisseur: Brand
61815 61820
216-3184EA 23.8 EUR
216-3184 216-3188
Boîtes avec couvercle coiffant
Pots Pots à usage général
En PP translucide.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique comprise entre −10 et +125 °C
  • Autoclavables
Pour le transport et le stockage de vos échantillons.