Imprimer
VWR®, Pots avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR Collection
216-0164EA 43.3 EUR
216-0164 216-0165 216-0166 216-0167 216-0168 216-0169 216-0170 216-0171 216-0172
VWR®, Pots avec bouchon à visser
Pots Pots à usage général
En PTFE, parois épaisses.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistent à des températures de –200 à +280 °C
  • Parois internes très lisses pour éviter tout risque de contamination
Construction stable et incassable. Les rainures spéciales dans le couvercle assurent une manipulation aisée. Le col large facilite le remplissage et le nettoyage.