Imprimer
Extraction liquide-liquide, Extrelut® NT
Fournisseur: Merck
1.15092.1000 1.15093.0001 1.15094.0001 1.15095.0001 1.15096.0001
1.15092.1000EA 444 EUR
1.15092.1000 1.15093.0001 1.15094.0001 1.15095.0001 1.15096.0001
Extraction liquide-liquide, Extrelut® NT
Colonnes pour chromatographie
Extrelut® NT est une terre silicieuse de structure granulaire avec un volume de pores élevé. Il a démontré son efficacité en chimie clinique et en toxicologie pour la préparation d'échantillons d'urine, de sang, de plasma et autres matrices biologiques. D'autres applications sont les analyses environnementales et de résidus des eaux usées industrielles ou domestiques. Extrelut® NT est livré en cartouches pré-remplies ou sous forme d'adsorbant en vrac. Ses propriétés de surface permettent une action comme support pour l'extraction liquide-liquide de substances lipophiles au lieu d'utiliser une ampoule à décanter. Lorsqu'un échantillon aqueux est appliqué sur l'adsorbant Extrelut® NT, il se répartit en un film fin sur la surface et agit comme une phase stationnaire. L'élution des analytes s'obtient en utilisant un solvant organique non miscible avec l'eau, comme l'éther diéthylique, de l'acétate d'éthyle ou des hydrocarbures halogénés.
  • Consommation réduite en solvant
  • Facile à utiliser
  • Très efficace
A comprehensive application guide is available. Contact Avantor to receive a copy of the Merck ChromBook.