Imprimer
Colonnes HPLC d'échange anionique, RCX-10
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
79462 79378 79463 79379 79440 79388 79292
554-1276EA 409 EUR
554-1276 554-1253 554-1277 554-1254 554-0242 554-0219 HAMI79292
Colonnes HPLC d'échange anionique, RCX-10
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes RCX-10 pour l'analyse des hydrates de carbone sont conçues pour la séparation isocratique ou avec gradient des hydrates de carbone. Lorsqu'une méthode isocratique est utilisée avec une conductivité, un indice de réfraction, un détecteur à ultraviolets ou un détecteur ampérométrique à pulsation (PAD), les monosaccharides et disaccharides, comme le fructose, le glucose, le saccharose et le lactose peuvent être rapidement déterminés.
  • Capacité d'échange supérieure à celle de la PRP-X100
  • Les échantillons avec deux ou trois hydrates de carbone peuvent rapidement être séparés par méthode isocratique
  • Des échantillons plus complexes nécessitent une élution graduée