Imprimer
Colonnes HPLC d'échange anionique, PRP-X600
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
79189 79361 79362 79360 79220
554-1239EA 1430 EUR
554-1239 554-1243 554-1244 554-0208 HAMI79220
Colonnes HPLC d'échange anionique, PRP-X600
Colonnes pour chromatographie
Le PRP-X600 est un support d'échange d'anions à base faible et superficiellement poreux qui sépare les oligomères d'ADN en fonction de la charge négative.
  • Séparation rapide avec une meilleure capacité d'accueil d'échantillons que les supports non poreux
  • Meilleure récupération des échantillons en raison d'interactions hydrophobes réduites au minimum