Imprimer
Avantor® Hichrom, Filtres d'admission, Last Drop™
Fournisseur: Avantor
554-7723EA 88.8 EUR
554-7723 554-7724 HICHHI-692
Avantor® Hichrom, Filtres d'admission, Last Drop™
Filtres Filtres de traitement des liquides
Le filtre à éluant Last Drop™ utilise un élément plat, qui est installé en parallèle au fond du réservoir, ce qui permet au filtre de tout absorber, sauf les derniers 2% d'éluant sans aspirer d'air dans le système. Le filtre se compose d'un élément de filtre en PTFE dans un boîtier inerte.
  • Réduit la quantité de solvants usagés
  • À utiliser pour les applications de biochromatographie sensibles
Information de livraison: chaque filtre est fourni avec un adaptateur pour tuyau en PEEK universel.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable