Imprimer
Écrous avec doubles ferrules
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
JR-M5004 JR-5004-5 JR-5510-5 JR-5580-5 JR-5511-5
554-1067EA 0 EUR
554-1067 JOURJR-5004-5 JOURJR-5510-5 JOURJR-5580-5 JOURJR-5511-5
Écrous avec doubles ferrules
Raccords et connecteurs
Ces écrous VICI Jour® intègrent une double ferrule unique en PEEK qui maintient le tuyau à deux endroits pour une meilleure sécurité, notamment avec les tuyaux en PEEK ou en Tefzel. Valable pour pratiquement n'importe quel raccord de 1/16" de Ø externe, par ex. Parker, Swagelok, Waters, Valco, Rheodyne et Upchurch.
  • Construction inerte entièrement en PEEK
  • Versions à serrage à main et à tête hexagonale
  • Jusqu'à 420 bar (6000 psi)