Imprimer
Écrous à bride à serrage à main
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
JRM201094BLACK JR-201926-10 JR-201928-10
554-1139EA 23.6 EUR
554-1139 554-0750 554-1141
Écrous à bride à serrage à main
Raccords et connecteurs
Fibre de verre renforcée en PP avec rondelles en PP. Un certain nombre de systèmes de chromatographie requièrent encore ou préfèrent des raccords à brides. Dans le cas des tuyaux à bride, la rondelle n'entre jamais en contact avec la phase mobile.
  • Compatibles avec tous les raccords à fond plat 1/4"-28
  • Disponibles pour les tuyaux de 1/16" et 1/8"
Pression nominale jusqu'à 30 bar (435 psi).
Pression nominale jusqu'à 30 bar (435 psi).