Imprimer
Raccords 2 pièces à ferrule simple
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
JR-M5570 JR-M5003
554-1155EA 126 EUR
554-1155 554-1066
Raccords 2 pièces à ferrule simple
Raccords et connecteurs
PEEK two-piece fingertight fittings. Fits any 10 to 32 fitting. Works with any ¹/₁₆'' OD tubing.
  • Etanche à 280 bars (4000 psi)
  • Ecrou réutilisable, ferrule remplacable