Imprimer
Colonnes HPLC, Chromolith®
Fournisseur: Merck
1.02129.0001 1.51450.0001 1.51463.0001 1.51466.0001 1.51451.0001 1.51452.0001 1.51465.0001 1.51468.0001 1.52001.0001 1.52007.0001 1.52003.0001 1.52004.0001 1.52005.0001 1.52006.0001 1.52002.0001 1.52008.0001 1.52009.0001 1.52014.0001 1.52013.0001 1.52035.0001 1.52063.0001 1.52062.0001
1.02129.0001EA 1120 EUR
1.02129.0001 1.51450.0001 1.51463.0001 1.51466.0001 1.51451.0001 1.51452.0001 1.51465.0001 1.51468.0001 1.52001.0001 1.52007.0001 1.52003.0001 1.52004.0001 1.52005.0001 1.52006.0001 1.52002.0001 1.52008.0001 1.52009.0001 1.52014.0001 1.52013.0001 1.52035.0001 1.52063.0001 1.52062.0001
Colonnes HPLC, Chromolith®
Colonnes pour chromatographie
Technologie des silices monolithes : une nouvelle ère chromatographique. Les colonnes Chromolith® sont à base de silice de sorte que les méthodes existantes peuvent être aisément transférées avec un investissement minime lors de travaux de développement de nouvelles méthodes. La technologie 'Sol-Gel' permet de former des tiges de silice monolithiques extrêmement poreuses. Ces dernières incluent une structure de pore bimodale qui fournit une combinaison unique de macropores et de mésopores.
  • Utilisation de hauts débits et de réduction importante de la pression de travail, suppression des effets de tassement en tête de colonne
  • Réduction importante du temps d'analyse et du temps d'équilibrage en mode gradient
  • Augmentation de la durée de vie de la colonne et du système HPLC
  • Des centaines de publications disponibles
Structure macropore: Chaque macropore possède en moyenne un diamètre de 2 μm et forme un réseau de pores dense à travers lequel l'éluant coule rapidement, réduisant ainsi considérablement le temps de séparation.
Structure mésopore: Ces mésopores forment la structure poreuse et fine (13 nm) supplémentaire de l'intérieur de la colonne et créent une très grande surface sur laquelle l'absorption des composés cibles peut se produire. La combinaison unique de macropores, qui permet un transfert rapide de l'éluant ainsi que celle des mésopores qui créent une grande surface, montrent que les Chromolith® peuvent assurer d'excellentes séparations en une fraction du temps, par rapport aux colonnes standard. Les séparations, qui pouvaient prendre auparavant jusqu'à 30 minutes, peuvent désormais être effectuées en quelques minutes avec les colonnes HPLC Chromolith®.
Chromolith® SpeedROD RP-18e : L'accélération des processus d'analyse est devenue l'un des points les plus importants en matière de chromatographie en phase liquide ultra performante. Les analyses à forte capacité de traitement effectuées à l'aide de colonnes traditionnelles à silice particulaire ont toujours imposé un compromis entre efficacité des colonnes et pertes de charge. La demande de l'industrie pharmaceutique, surtout dans le domaine de la découverte de médicaments où le nombre d'échantillons est en augmentation constante, est nettement centrée sur les nouvelles méthodes et les nouveaux outils permettant de réduire considérablement la durée des analyses tout en augmentant significativement la productivité. Ceci est difficile avec les colonnes HPLC particulaires à cause du problème des fortes contre-pressions de colonne lié aux faibles particules de silice. La colonne Chromolith® SpeedROD répond à cette demande de forte capacité de traitement. Elle ouvre la voie à l'ère des séparations chromatographiques ultra-rapides ! Avec sa sélectivité comparable à celle des colonnes en phase inversée C18 classiques, la SpeedROD RP-18e Chromolith® fournit à l'utilisateur un excellent outil pour résoudre ses problèmes de séparation.
Chromolith® Performance RP-18e endcapped: For high speed analysis, just like the Chromolith® SpeedROD columns, but with a higher separation efficiency due to the 100 mm double-column length. Chromolith performance is the best tool for the scientist who wants to combine rapid analysis with the separation performance of a true analytical column. Even more impressive, is that by using a simple column coupler it is possible to further increase the plate count by coupling several columns in series. This creates a column with a theoretical plate count which is significantly higher than any particulate column available, while still producing pressures well below the HPLC system limit. This added column performance is the key to solving even the most critical separation problems where resolution is often the limiting factor.
Chromolith® Flash RP-18e : Plus rapides que les colonnes modernes ultra-rapides (de longueur de colonne généralement de 50 mm) mais avec une meilleure efficacité de séparation qu'avec une colonne de garde normale. Avec 25 mm de longueur, le nombre de plateaux théoriques est suffisant pour effectuer des séparations faciles. L'intérêt principal de cette colonne est bien évidemment sa vitesse d'analyse puisqu'elle offre au chromatographe la colonne HPLC la plus rapide du marché.
Colonnes RP-18e Chromolith® : informations techniques:
Type de silice: extra pure (faible teneur en métaux)
Sélectivité équivalent à: L1 (USP)
Taille des macropores: 2 μm
Taille des mésopores: 13 nm
Volume poreux: 1 ml/g
Surface spécifique: 300 m²/g
Contenu en carbone: 18%
Pour de plus amples renseignements et les dernières applications, contactez votre agence Avantor.