Imprimer
Colonnes de chromatographie d'exclusion selon la taille, série GPC KF-800
Fournisseur: Resonac
F6028010 F6028030 F6028040 F6028050 F6700300 F6028090 F6028025 F6028020 F6027030 F6027040 F6027050 F6027060 F6027070 F6709350
554-0864EA 1726 EUR
554-0864 554-0867 554-0869 554-0871 554-1765 554-0875 554-0866 554-0865 554-0868 554-0870 554-0872 554-0874 554-0877 554-2429
Colonnes de chromatographie d'exclusion selon la taille, série GPC KF-800
Colonnes pour chromatographie
Gamme complète de colonnes de perméation sur gel (GPC) à usage général, conditionnées sous tétrahydrofurane (THF). Colonnes conditionnées avec d'autres solvants également disponibles. Pour plus d'informations, contactez-nous.
  • Colonnes de type KF-801 à KF-802.5 pour des composés dont le poids moléculaire est inférieur à 2000 g.mol-1, tels que les vitamines liposolubles (KF-801), les oligomères (KF-802-803) et les additifs polymères (KF-801-802)
  • Colonnes de type KF-802.5 à KF-807L pour des composés dont le poids moléculaire est supérieur ou égal à 2000 g.mol-1, tels que les polymères synthétiques solubles dans le THF (KF-803-807L) et les oligomères (KF-802-803)
  • La lettre L désigne une colonne de type linéaire, dont la courbe d'étalonnage présente une linéarité sur une large plage de poids moléculaires
* Valeur estimée